Tisk…
Kyselina fosforečná ≥85%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A18067.0F A18067.0D A18067.AP
A18067.0FEA 3880 CZK
A18067.0F A18067.0D A18067.AP
Kyselina fosforečná ≥85%
Kyselina fosforečná
Formula Weight: 98.00 Refractive Index: 1.4310 Melting Point: 19-21° Merck Reference: 14,7344
Vzorec: H₃PO₄
Bod tání: 19…21 °C
Hustota: 1,700
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011340
CAS číslo: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8,III
Merck Index: 14,7344