Kyselina fosforečná ≥85% (w/w) ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
33266.22
33266.A1
33266.D6
33266.22EA
1390
CZK
33266.22
33266.A1
33266.D6
Kyselina fosforečná ≥85% (w/w) ACS
Kyselina fosforečná
CAS No.: 7664-38-2
Molecular Formula: H3O4P
Formula Weight: 98.00
Physical Form: Viscous liquid
Density: 1.70
Refractive Index: 1.4310
Melting Point: 19-21°
Merck Reference: 14,7344
UN No.: 1805
MDL No.: MFCD00011340
Vzorec:
H₃PO₄ Bod tání: 19…21 °C Hustota: 1,70 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011340 CAS číslo: 7664-38-2 EINECS: 231-633-2 UN: 1805 ADR: 8,III Merck Index: 14,7344 |