Tisk…
Kyselina fosforečná 85% 85%, extra_pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Phosphoric acid
295700010 295700025 295700100
ACRO295700010EA 3080 CZK
ACRO295700010 ACRO295700025 ACRO295700100
Kyselina fosforečná 85% 85%, extra_pure
Kyselina fosforečná
Vzorec: H₃PO₄
MW: 98
Bod varu: 158
Bod tání: 21 °C
Hustota: 1.68 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011340
CAS číslo: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8 III
Merck Index: 14,07344
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Color scale ≤35 APHA
Titration with NaOH 84.5 to 86.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Arsenic (As) ≤2 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm