Tisk…
Kyselina fosforečná 85% (w/w) p.a.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Phosphoric acid
201140010 201140025 201145000 201140100
ACRO201140010EA 3290 CZK
ACRO201140010 ACRO201140025 ACRO201145000 ACRO201140100
Kyselina fosforečná 85% (w/w) p.a.
Kyselina fosforečná
Vzorec: H₃PO₄
MW: 98
Bod varu: 158
Bod tání: 21 °C
Hustota: 1.541
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011340
CAS číslo: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8 III
Merck Index: 14,07344
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear viscous liquid
Color scale ≤10 APHA
Titration with NaOH ≥85 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Nitrate (NO3) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
PO3 and PO2 (as H3PO3) ≤0.05 %
Arsenic (As) ≤1 ppm
Cadmium (Cd) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Manganese (Mn) ≤1 ppm
Nickel (Ni) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm