Tisk…
Kyselina fosforečná 85% 85, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Phosphoric acid
20621.320EA 4700 CZK
20621.320 20621.364 20621.330 20621.460 20621.290
Kyselina fosforečná 85% 85, GPR RECTAPUR®
Kyselina fosforečná
Vzorec: H₃PO₄
MW: 98
Bod varu: 158
Bod tání: 21
Hustota: 1.689 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011340
CAS číslo: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8 III
Merck Index: 14,07344
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 85 - 87 %
Density (20/4) 1.680 - 1.710
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 10 ppm
PO3 + PO2 (as H3PO3) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.035 %
Ca + Mg (as Ca) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 50 ppm