Tisk…
Kyselina fosforečná ≥75%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
20623.292EA 2150 CZK
20623.292 20623.361
Kyselina fosforečná ≥75%, GPR RECTAPUR®
Kyselina fosforečná
Vzorec: H₃PO₄
Hustota: 1,689 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011340
CAS číslo: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 75 - 78 %
Density (20/4) 1.579 - 1.610
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 50 ppm