Tisk…
Funnels with short stem, Nalgene®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
4256-0234 4256-0414 4256-0638
NALG4256-0234EA 1430 CZK
NALG4256-0234 NALG4256-0414 NALG4256-0638
Funnels with short stem, Nalgene®
Nálevky Nálevky filtrační Nálevky k filtraci
PP or HDPE, translucent.
  • Shatter-proof
  • PP: autoclavable
  • HDPE: not autoclavable