Tisk…
VWR® Measuring Cylinders, Low Form, Class B, Borosilicate Glass
Dodavatel: VWR Collection
612-3846EA 1620 CZK
612-3846 612-3845 612-3844 612-3843 612-3842 612-3841 612-3847
VWR® Measuring Cylinders, Low Form, Class B, Borosilicate Glass
Válce Measuring Cylinders
Borosilikátové 3.3 sklo, nízké, třída B.
  • šestihranná skleněná patka, výlevka
  • Vysoce kontrastní stupnice jantarové skvrny s kroužkovými značkami při velkém stupnic
DIN 12680
Certifikace: DIN 12680