Tisk…
Hydroxid sodný 50% vodný roztok, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
28265.322EA 1790 CZK
28265.322 28265.446 28265.366
Hydroxid sodný 50% vodný roztok, TECHNICAL
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
Bod varu: 119…135 °C (1013 hPa)
Bod tání: 9…10 °C
Hustota: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003548
CAS číslo: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 47 - 51 %