Tisk…
Hydroxid sodný 50% in water p.a.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
380215000 380210025 380210100
ACRO380215000EA 1140 CZK
ACRO380215000 ACRO380210025 ACRO380210100
Hydroxid sodný 50% in water p.a.
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
Bod varu: 119…135 °C (1013 hPa)
Bod tání: 12 °C
Hustota: 1,5 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003548
CAS číslo: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Viscous solution
Titration with HCl 49 to 51 %
Sodium carbonate (Na2CO3) ≤0.1 %
Sodium chloride (NaCl) ≤0.008 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %