Tisk…
Hydroxid sodný 50% (w/w) in water, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Caustic soda
259860025 259860050 259860250 259860010 259860251
ACRO259860025EA 3350 CZK
ACRO259860025 ACRO259860050 ACRO259860250 ACRO259860010 ACRO259860251
Hydroxid sodný 50% (w/w) in water, extra pure
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
MW: 40
Bod varu: 119…135 °C (1013 hPa)
Bod tání: 12 °C
Hustota: 2.13
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003548
CAS číslo: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Viscous solution
Heavy metals ≤10 ppm
Density (20°C) 1.510 to 1.540 kg/l
Titration with HCl 49.0 to 51.0 %
Sodium carbonate (Na2CO3) ≤0.2 % (Na2CO3)
Sodium sulfate (Na2SO4) ≤100 ppm (Na2SO4)
Sodium chloride (NaCl) ≤200 ppm (NaCl)