Tisk…
Hydroxid sodný 30% (w/w) 40% (w/v) vodný roztok, GPR RECTAPUR® low in nitrogen
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Caustic soda
191533KEA 1650 CZK
191533K 191536N 191537X 19153LF
Hydroxid sodný 30% (w/w) 40% (w/v) vodný roztok, GPR RECTAPUR® low in nitrogen
Hydroxid sodný
A polyethylene tap (product 33269 2K) can be fitted to the 5 litre pack.
Vzorec: NaOH
MW: 40
Bod varu: 119…135 °C (1013 hPa)
Bod tání: 9…10 °C
Hustota: 2.13
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003548
CAS číslo: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (W/V) 38.6 - 41.7 %
Appearance Clear colourless liquid
Identification (Na) Passes test
CO3 (as Na2CO3) Max. 0.2 %
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm