Tisk…
Hydroxid sodný 35% in aqueous solution, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Caustic soda
28221.296EA 1110 CZK
28221.296 28221.365 28221.445 28221.558
Hydroxid sodný 35% in aqueous solution, TECHNICAL
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
MW: 40
Bod varu: 119…135 °C (1013 hPa)
Bod tání: 9…10 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003548
CAS číslo: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 34 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 50 ppm