Tisk…
Hydroxid sodný 32% vodný roztok, GPR RECTAPUR®, pure for nitrogen analysis
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Caustic soda
9913.9010EA 7900 CZK
9913.9010 9913.5000
Hydroxid sodný 32% vodný roztok, GPR RECTAPUR®, pure for nitrogen analysis
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
MW: 40
Bod varu: 119…135 °C (1013 hPa)
Bod tání: 9…10 °C
Hustota: 2.13
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003548
CAS číslo: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 32 %
Total N (Nitrogen) Max. 5 ppm