Tisk…
Hydroxid sodný 32% vodný roztok, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent, for nitrogen analysis
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
28225.290EA 1490 CZK
28225.290 28225.360 28225.415 28225.324
Hydroxid sodný 32% vodný roztok, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent, for nitrogen analysis
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
Bod varu: 119…135 °C (1013 hPa)
Bod tání: 9…10 °C
Hustota: 1,35 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003548
CAS číslo: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 32 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 1 ppm
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
CO3 (as Na2CO3) Max. 1.0 %
SiO4 (as SiO2) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 30 ppm
Al (Aluminium) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm