Tisk…
Hydroxid sodný ≥32% vodný roztok, EMSURE® for nitrogen analysis, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05590.2500 1.05590.9950
1.05590.2500EA 2410 CZK
1.05590.2500 1.05590.9950
Hydroxid sodný ≥32% vodný roztok, EMSURE® for nitrogen analysis, Supelco®
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
Bod varu: 119 - 135 °C (1013 hPa)
Bod tání: 9…10 °C
Hustota: 1,30 g/cm3 (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003548
CAS číslo: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (acidimetric,NaOH) ≥ 32.0 %
Carbonate (as Na₂CO₃) ≤ 0.2 %
Chloride (Cl) ≤ 0.004 %
Phosphate (PO₄) ≤ 0.0005 %
Silicate (SiO₂) ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.003 %
Total nitrogen (N) ≤ 0.0001 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.0005 %
Al (Aluminium) ≤ 0.0005 %
Fe (Iron) ≤ 0.0005 %