Tisk…
Hydroxid sodný 30% w/w aqueous solution, AnalaR NORMAPUR® zA
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Caustic soda
28226.293EA 1450 CZK
28226.293 28226.327 28226.362 28226.442
Hydroxid sodný 30% w/w aqueous solution, AnalaR NORMAPUR® zA
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
MW: 40
Bod varu: 119…135 °C (1013 hPa)
Bod tání: 9…10 °C
Hustota: 1.33 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003548
CAS číslo: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 30 - 31 %
Total alkalies 30.0 to 31.0 %
Density (20/4) 1.32 - 1.34
Heavy metals (as Pb) Max. 2 ppm
Silica Max. 5 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 200 ppm
CO3 (as Na2CO3) Max. 1 %
PO4 (Phosphate) Max. 1 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 10 ppm
Al (Aluminium) Max. 2 ppm
Ba (Barium) Max. 2 ppm
Ca (Calcium) Max. 2 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.1 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.3 ppm
Cr (Chromium) Max. 2 ppm
Cu (Copper) Max. 0.3 ppm
Fe (Iron) Max. 2 ppm
Hg (Mercury) Max. 0.02 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm
Mg (Magnesium) Max. 2 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.1 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.6 ppm
Pb (Lead) Max. 0.1 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.3 ppm