Hydroxid sodný 30% (w/w) vodný roztok, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
28222.290EA
1140
CZK
28222.290
28222.368
28222.448
Hydroxid sodný 30% (w/w) vodný roztok, GPR RECTAPUR®
Hydroxid sodný
Vzorec:
NaOH Bod varu: 119…135 °C (1013 hPa) Bod tání: 9-10 °C Hustota: 1,33 g/ml Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS číslo: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Assay | Min. 29 % |
Density (20/4) | 1.317 - 1.340 |
Heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 100 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 100 ppm |
Fe (Iron) | Max. 20 ppm |