Hydroxid sodný 30% vodný roztok, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
28217.292EA
1010
CZK
28217.292
28217.441
28217.554
28217.361
Hydroxid sodný 30% vodný roztok, TECHNICAL
Hydroxid sodný
Vzorec:
NaOH Bod varu: 119…135 °C (1013 hPa) Bod tání: 9…10 °C Hustota: 1,53 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS číslo: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Assay | Min. 29 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 50 ppm |