Tisk…
Peroxid vodíku 50% (w/w) in water stabilizovaný, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Stabilization: Stabilised with Stabilised
516813-500ML 516813-4L
516813-500MLEA 3160 CZK
516813-500ML 516813-4L
Peroxid vodíku 50% (w/w) in water stabilizovaný, Fluka™
Peroxid vodíku
Vzorec: H₂O₂
Bod varu: >= 100 °C,Decomposes on heating.
Bod tání: <0 °C
Hustota: 1,1-1.3 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: Does not flash
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011333
CAS číslo: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 48.0 - 52.0 %
Vapor Pressure 23.3 mmHg ( 30 °C)