Peroxid vodíku 50% (w/w) in water stabilised, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
302865000
302860025
ACRO302865000EA
3790
CZK
ACRO302865000
ACRO302860025
Peroxid vodíku 50% (w/w) in water stabilised, pure
Peroxid vodíku
Vzorec:
H₂O₂ Bod varu: 114 °C (760 mmHg) Bod tání: –52 °C Hustota: 1,2 g/cm³ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00011333 CAS číslo: 7722-84-1 EINECS: 231-765-0 UN: 2014 ADR: 5.1,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Solution |
Refractive index | 1.3665 to 1.3685 (20°C, 589 nm) |
Density | (20°C) 1.19 to 1.21 kg/l |
Stabilizer | ≤200 ppm phosphates |
pH | 1 to 4 |
Titration with KMnO4 | 49.8 to 50.6 % |