Peroxid vodíku 35% (w/w) in water stabilised for analysis
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
202460010
202460025
202460250
202465000
202460100
202460251
202460010.EA
1770
CZK
202460010.
202460025.
202460250.
202465000.
ACRO202460100
ACRO202460251
Peroxid vodíku 35% (w/w) in water stabilised for analysis
Peroxid vodíku
Vzorec:
H₂O₂ Bod varu: ∼107 °C (1013 hPa) Bod tání: –33 °C Hustota: 1,135 g/cm³ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00011333 CAS číslo: 7722-84-1 EINECS: 231-765-0 UN: 2014 ADR: 5.1,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear solution |
Heavy metals | ≤10 ppm |
Color scale | ≤10 APHA |
Stabilizer | about 0.03% stabilizers |
Residue after evaporation | ≤0.025 % (105°C) |
Titration with KMnO4 | 34.5 to 37 % |
Chloride (Cl) | ≤2 ppm |
Nitrates | ≤0.012 % |
Phosphates | ≤0.012 % |
Arsenic (As) | ≤3 ppm |
Chromium (Cr) | ≤0.2 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.5 ppm |