Tisk…
Peroxid vodíku 33% unstabilised, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
23613.297EA 1240 CZK
23613.297 23613.366 23613.446
Peroxid vodíku 33% unstabilised, TECHNICAL
Peroxid vodíku
Vzorec: H₂O₂
MW: 34.01
Bod varu: 107 °C (1013 hPa)
Bod tání: –26 °C
Hustota: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011333
CAS číslo: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1 (8) II
Merck Index: 14,04798
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 31 - 36 %