Tisk…
Peroxid vodíku 30%, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
95321-100ML 95321-500ML
95321-100MLEA 1770 CZK
95321-100ML 95321-500ML
Peroxid vodíku 30%, Supelco®
Peroxid vodíku
Vzorec: H₂O₂
MW: 34.01
Bod varu: ∼107 °C (1013 hPa)
Bod tání: < 0 °C
Hustota: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011333
CAS číslo: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1 II
Merck Index: 14,04798
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=67cf471a9e6e211faefd17c4e8b63132758c9bd7&vid=e035248a11548980beaa626980185d67b726c844&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=393a62942684fb82808b63e5b4d484798999ed66&vid=7644080b4b6a3ea879c94f1766e20f7cf1862f35&prid=web&clid=SAPDAM