Tisk…
Peroxid vodíku 30%, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
95294-10L 95294-1L
SIAL95294-10LEA 0 CZK
SIAL95294-10L SIAL95294-1L
Peroxid vodíku 30%, Sigma-Aldrich®
Peroxid vodíku
Vzorec: H₂O₂
MW: 34.01
Bod varu: ∼107 °C (1013 hPa)
Bod tání: < 0 °C
Hustota: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011333
CAS číslo: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1 II
Merck Index: 14,04798