Tisk…
Peroxid vodíku 30% Unstabilised, AnalaR NORMAPUR® Trace_analysis
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
23615.248EA 3000 CZK
23615.248 23615.261 23615.421
Peroxid vodíku 30% Unstabilised, AnalaR NORMAPUR® Trace_analysis
Peroxid vodíku
Vzorec: H₂O₂
MW: 34.01
Bod varu: ~107 °C (1013 hPa)
Bod tání: <0 °C
Hustota: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011333
CAS číslo: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1 (8) II
Merck Index: 14,04798
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 30.0 - 32.0 %
Acidity Max. 0.0002 meq/g
Colouration Max. 10 APHA
Evaporation residue Max. 10 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 3 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.5 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 1 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 1 ppm
As (Arsenic) Max. 0.01 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.01 ppm
Cu (Copper) Max. 0.01 ppm
Fe (Iron) Max. 0.03 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.02 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.03 ppm