Tisk…
Peroxid vodíku 30%, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.07298.0250 1.07298.1000 1.07298.0500
1.07298.0250EA 4500 CZK
1.07298.0250 1.07298.1000 1.07298.0500
Peroxid vodíku 30%, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
Peroxid vodíku
Vzorec: H₂O₂
MW: 34.01
Bod varu: ∼107 °C (1013 hPa)
Bod tání: < 0 °C
Hustota: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011333
CAS číslo: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1 (8) II
Merck Index: 14,04798
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -26 °C
Boiling Point 107 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 18 hPa (20 °C)
Density 1.11 g/cm3 (20 °C)
pH 2 - 4 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer