Tisk…
Kyselina dusičná 68%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
20413.296EA 773 CZK
20413.296 20413.365 20413.420 20413.460
Kyselina dusičná 68%, GPR RECTAPUR®
Kyselina dusičná
Vzorec: HNO₃
Bod varu: 120,5 °C (1013 hPa)
Bod tání: –42 °C
Hustota: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011349
CAS číslo: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8 (5.1),II
Merck Index: 13,06608
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 68 - 70 %
Density (20/4) 1.400 - 1.420
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 2 ppm
Pb (Lead) Max. 1 ppm