Kyselina dusičná 68%, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
20406.292EA
891
CZK
20406.292
20406.361
20406.320
Kyselina dusičná 68%, TECHNICAL
Kyselina dusičná
Vzorec:
HNO₃ Bod varu: 120,5 °C (1013 hPa) Bod tání: –42 °C Hustota: 1,4 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011349 CAS číslo: 7697-37-2 EINECS: 231-714-2 UN: 2031 ADR: 8 (5.1),II Merck Index: 13,06608 |
Výsledky specifikačního testu
Assay | 68 - 70 % |