Tisk…
Kyselina dusičná 65%, EMSURE® ISO analytical reagent (max. 0.005 ppm Hg), Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Nitric acid solution
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00452.1000 1.00452.2500
1.00452.1000EA 1930 CZK
1.00452.1000 1.00452.2500
Kyselina dusičná 65%, EMSURE® ISO analytical reagent (max. 0.005 ppm Hg), Supelco®
Kyselina dusičná
Vzorec: HNO₃
MW: 63.01 g/mol
Bod varu: 87
Bod tání: –42 °C
Hustota: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011349
CAS číslo: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8 (5.1) II
Merck Index: 13,06610
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -32 °C
Boiling Point 121 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 9.4 hPa (20 °C)
Density 1.39 g/cm³ (20 °C)
pH (H₂O, 20 °C) strongly acid
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material