Tisk…
Kyselina dusičná 60%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Nitric acid solution
20421.294EA 1240 CZK
20421.294 20421.551 20421.460
Kyselina dusičná 60%, GPR RECTAPUR®
Kyselina dusičná
Vzorec: HNO₃
Bod varu: ~120 °C (1013 hPa)
Bod tání: –22 °C
Hustota: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011349
CAS číslo: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 60 %
Density (20/4) 1.366 - 1.380
Heavy metals (as Pb) Max. 2 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 10 ppm
As (Arsenic) Max. 0.05 ppm
Fe (Iron) Max. 2 ppm