Tisk…
Kyselina dusičná 52,5%, AnalaR NORMAPUR® zA
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Nitric acid solution
20420.291EA 1730 CZK
20420.291 20420.325 20420.462
Kyselina dusičná 52,5%, AnalaR NORMAPUR® zA
Kyselina dusičná
Vzorec: HNO₃
MW: 63.01 g/mol
Bod varu: 87
Bod tání: -42
Hustota: 1.51
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011349
CAS číslo: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8 II
Merck Index: 13,06610
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 52.5 - 54.0 %
Density (20/4) 1.325 - 1.335
Heavy metals (as Pb) Max. 2 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.5 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 2 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 2 ppm
As (Arsenic) Max. 0.05 ppm
Fe (Iron) Max. 1 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.4 ppm