Tisk…
Kyselina dusičná 52,5%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Nitric acid solution
20412.293EA 1280 CZK
20412.293 20412.362
Kyselina dusičná 52,5%, GPR RECTAPUR®
Kyselina dusičná
Vzorec: HNO₃
MW: 63,01 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011349
CAS číslo: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 52.5 - 54.0 %
Density (20/4) 1.325 - 1.335
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.02 %
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm