Tisk…
Kyselina fluorovodíková 48 - 51% in water for analysis
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
223330250 223335000 223330025
223330250.EA 1120 CZK
223330250. 223335000. 223330025.
Kyselina fluorovodíková 48 - 51% in water for analysis
Kyselina fluorovodíková
Vzorec: HF
Bod tání: –35 °C
Hustota: 1,15 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011346
CAS číslo: 7664-39-3
EINECS: 231-634-8
UN: 1790
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Solution
Residue after ignition ≤0.0005 %
Titration with NaOH 48 to 51 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Sulfates ≤5 ppm (SO4)
Phosphates ≤1 ppm (PO4)
Arsenic (As) ≤0.05 ppm
Copper (Cu) ≤0.1 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Lead (Pb) ≤0.05 ppm
Fluorosilicic acid ≤0.01 % (H2SiF6)