Kyselina fluorovodíková 40%, EMSURE® ISO analysis_for, Supelco®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
MQ300
1.00338.0500
1.00338.1000
1.00338.2500
1.00338.0500EA
997
CZK
1.00338.0500
1.00338.1000
1.00338.2500
Kyselina fluorovodíková 40%, EMSURE® ISO analysis_for, Supelco®
Kyselina fluorovodíková
Vzorec:
HF MW: 20.01 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011346 CAS číslo: 7664-39-3 EINECS: 231-634-8 UN: 1790 ADR: 8 (6.1) II |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -44 °C |
Boiling Point | 112 °C |
Density | 1.13 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O, 20 °C) strongly acid |