Tisk…
Kyselina fluorovodíková 40%, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
MQ100
1.00335.0500 1.00335.2500 1.00335.0250
1.00335.0500EA 3610 CZK
1.00335.0500 1.00335.2500 1.00335.0250
Kyselina fluorovodíková 40%, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Kyselina fluorovodíková
Vzorec: HF
MW: 20.01 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011346
CAS číslo: 7664-39-3
EINECS: 231-634-8
UN: 1790
ADR: 8 (6.1) II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -44 °C
Boiling Point 112 °C
Density 1.13 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material