Tisk…
Kyselina fluorovodíková 40 - 45%, technical, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
01066-1L 01066-5L 01066-6X1L
01066-1LEA 1450 CZK
01066-1L 01066-5L 01066-6X1L
Kyselina fluorovodíková 40 - 45%, technical, Fluka™
Kyselina fluorovodíková
  • Chemicals that do not have an established standard set for quality and impurity levels or for products where the purity is <90%
  • Variation in color and physical form is possible
Vzorec: HF
MW: 20.01 g/mol
Bod varu: 110 °C (1.013 hPa)
Bod tání: –40 °C
Hustota: 1.140 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011346
CAS číslo: 7664-39-3
EINECS: 231-634-8
UN: 1790
ADR: 8 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Vapor Density 1.27 (vs air)
Assay 40 - 45 %
Hexafluorosilicic acid (H₂SiF₆) Max. 0.02 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %
Vapor Pressure 25 mmHg ( 20 °C)