Tisk…
Kyselina fluorovodíková 38 - 40%, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
MQ200
1.00337.1000 1.00337.2500
1.00337.1000EA 1280 CZK
1.00337.1000 1.00337.2500
Kyselina fluorovodíková 38 - 40%, Supelco®
Kyselina fluorovodíková
Vzorec: HF
MW: 20.01 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011346
CAS číslo: 7664-39-3
EINECS: 231-634-8
UN: 1790
ADR: 8 (6.1) II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20°C) Soluble
Melting Point -44 °C
Density 1.13 g/cm3 (20 °C)
pH 2 (H2O, 20 °C)
Synonyms Hydrofluoric acid solution, Fluoric acid