Tisk…
Výseč kruhová ultrafiltrační, Omega™
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
OM001043 OM001076 OM005043 OM005076 OM010043 OM010062 OM010076 OM030043 OM030062 OM030076 OM050076 OM100043 OM100076
516-8571EA 9670 CZK
516-8571 516-8574 516-8589 516-8592 516-8607 516-8609 516-8610 516-8616 516-8618 516-8619 516-8628 516-8643 516-8646
Výseč kruhová ultrafiltrační, Omega™
Filtry Filtry membránové
Náhradní membrány pro další míchané buněčné systémy. Použití pro koncentraci, frakcionaci, purifikaci, výměnu pufrů nebo odsolení proteinů, buněčných bujónů a dalších biomolekul. Disky lze umýt a znovu použít.
Membrána Omega™, modifikovaný PES s nízkou vazností proteinů.
Rozpěí pH: 1 - 14