Tisk…
Syringe filters optimised for scale up, Acrodisc®
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4902-N 4905-N 4906-N 4907-N 4908-N
514-4238EA 6200 CZK
514-4238 516-8971 516-8972 516-8973 516-7717
Syringe filters optimised for scale up, Acrodisc®
Filtry Filtry stříkačkové
Zjednodušuje škálování a minimalizuje opětovné ověřování; není třeba měnit materiály membrán během přechodu na pilotní provoz nebo výrobu. PP pouzdro; čtyři membránové chemické složení zajišťují kompatibilitu s širokou škálou kapalin.
  • testovatelné na integritu (bod tvorby bublinek ve vodě)
  • bakteriální retence testována
  • sterilizovány gama zářením pro eliminaci potenciální kontaminace ethylenoxidovými zbytky
Membrána Supor® má vysoký průtok a propustnost a je ideální pro řešení, kde je vyžadována nízká vazba na proteiny. Nedoporučuje se s některými ketony.
Membrána Fluorodyne® II nabízí vysoké průtoky a je ideální pro aplikace, kde PVDF membrána je specifikována. Nedoporučena s některými ethery.
Membrána Ultipor® poskytuje rozsáhlou kompatibilitu na rozpouštědla a chemikálie a nízké extrakty.
Membrána Posidyne® zvyšuje biologickou zátěž a odstraňuje pyrogeny z vodných roztoků.
Aplikace: Vývojové studie léků, stanovení komtatibility a obnovy produktů, předběžné zkoužky filtrovatelnosti, sterilizace malých objemů kapalin.