Tisk…
Baňky Erlenmeyerovy, široké hrdlo, se šroubovacími uzávěry
Dodavatel: Brand
93170 93172 93175 93180 93185
BRND93170EA 1050 CZK
BRND93170 BRND93172 BRND93175 BRND93180 BRND93185
Baňky Erlenmeyerovy, široké hrdlo, se šroubovacími uzávěry
Baňky Baňky dle Erlenmeyera
PP, velice průsvitné.
  • Velmi dobrá chemická odolnost
  • Odolné vůči teplu do +121 °C (na 20 m), dlouhodobé používání +100 °C
  • Lze utěsnit také standardními zabroušenými zátkami (zátky nejsou součástí dodávky)
Se snadno čitelnými promocemi. Autoklávovatelné. Baňky mají zátkové lůžko a lze je také utěsnit standardními polypropylenovými zátkami se zábrusem.