Tisk…
Baňky Erlenmayerovy, úzké nebo široké hrdlo, se zesíleným okrajem
Dodavatel: Brand
92773 92717 92724 92736 92739 92744 92754 92763 92768 92814 92817 92824 92836 92839 92844 92854 92863
BRND92773EA 3130 CZK
BRND92773 BRND92717 BRND92724 BRND92736 BRND92739 BRND92744 BRND92754 BRND92763 BRND92768 BRND92814 BRND92817 BRND92824 BRND92836 BRND92839 BRND92844 BRND92854 BRND92863
Baňky Erlenmayerovy, úzké nebo široké hrdlo, se zesíleným okrajem
Baňky Baňky dle Erlenmeyera
Borosilikátové sklo, grade 3.3, čiré.
  • velmi dobrá chemická odolnost
  • vysoká tepelná odolnost
  • minimální tepelné rozšíření poskytující relativně vysokou odolnost k teplotním změnám
Objemová stupnice a plocha k označení.
Certifikace: ISO 1773 úzké hrdlo (kromě 200 ml a 300 ml)
DIN ISO 24450 široké hrdlo (kromě 25 ml, 200 ml, 300 ml a 2000 ml).