Tisk…
Perchloric acid 70% 70% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
424030010 424032500 424030025
ACRO424030010EA 4120 CZK
ACRO424030010 ACRO424032500 ACRO424030025
Perchloric acid 70% 70% ACS
Perchloric acid
Vzorec: HClO₄
MW: 100.46
Bod varu: 160…181 °C (1013 hPa)
Bod tání: –18 °C
Hustota: 1.66 g/cm³
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011325
CAS číslo: 7601-90-3
EINECS: 231-512-4
UN: 1873
ADR: 5.1 I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=3780c3029836d8b95181cdef71dc2669f7e2a797&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Color scale ≤10 APHA
Residue after ignition ≤0.003 %
Titration with NaOH 69.0 to 72.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Silicate and phosphate ≤5 ppm (as SiO2)
Iron (Fe) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm
Nitrogen compounds (as N) ≤0.001 %