Kyselina chlorovodíková 5 mol/l (5 N), AVS TITRINORM volumetric solution
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Varování
|
Synonyms:
Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
30018.298EA
798
CZK
30018.298
30018.447
30018.320
30018.360
Kyselina chlorovodíková 5 mol/l (5 N), AVS TITRINORM volumetric solution
Kyselina chlorovodíková
Vzorec:
HCl MW: 36.46 g/mol Hustota: 1.06 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011324 CAS číslo: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 1789 ADR: 8 III |
Výsledky specifikačního testu
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 4.99 - 5.01 mol/l |
NIST traceable | Confirmed |