Tisk…
Kyselina chlorovodíková 37% Ph. Eur.
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
20255.290EA 1170 CZK
20255.290 20255.324 20255.368 20255.440 20255.420
Kyselina chlorovodíková 37% Ph. Eur.
Kyselina chlorovodíková
Vzorec: HCl
Bod varu: 110 °C (1013 hPa)
Bod tání: –30 °C
Hustota: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011324
CAS číslo: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II
REACH: 01-2119484862-27
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 35.0 - 39.0 %
Appearance Clear colourless liquid
Identification A Passes test
Identification B Passes test
Identification C Passes test
Appearance of solution Passes test
Free chlorine Max. 4 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 2 ppm
Residue on evaporation Max. 0.01 %
Residual solvents Passes test