Tisk…
Kyselina chlorovodíková 36% (w/w) vodný roztok
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L13091.AU L13091.0F
L13091.AUEA 1130 CZK
L13091.AU L13091.0F
Kyselina chlorovodíková 36% (w/w) vodný roztok
Kyselina chlorovodíková
CAS No.: 7647-01-0 Molecular Formula: HCl Formula Weight: 36.46 Odour: Pungent Boiling Point: 81.5-110° Merck Reference: 14,4780 MDL No.: MFCD00011324
Vzorec: HCl
Bod varu: 81,5…110 °C
Bod tání: –30 °C
Hustota: 1,19
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011324
CAS číslo: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II
Merck Index: 14,4780