Tisk…
Kyselina chlorovodíková 35%, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
20246.298EA 571 CZK
20246.298 20246.323 20246.367 20246.460
Kyselina chlorovodíková 35%, TECHNICAL
Kyselina chlorovodíková
Vzorec: HCl
Bod varu: 110 °C (1013 hPa)
Bod tání: –30 °C
Hustota: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011324
CAS číslo: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II
REACH: 01-2119484862-27
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 35 %