Tisk…
Kyselina chlorovodíková 30%, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
20251.365EA 1580 CZK
20251.365 20251.445
Kyselina chlorovodíková 30%, TECHNICAL
Kyselina chlorovodíková
Vzorec: HCl
Bod varu: 110 °C (1013 hPa)
Bod tání: –30 °C
Hustota: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011324
CAS číslo: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II
REACH: 01-2119484862-27
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 29 - 31 %