Tisk…
Kyselina chlorovodíková 24,5 - 26,0%, Puriss., Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
07104-1L 07104-2.5L
07104-1LEA 1130 CZK
07104-1L 07104-2.5L
Kyselina chlorovodíková 24,5 - 26,0%, Puriss., Fluka™
Kyselina chlorovodíková
Vzorec: HCl
MW: 36,46 g/mol
Bod varu: 110 °C (1013 hPa)
Bod tání: –30 °C
Hustota: 1,11 g/cm3
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011324
CAS číslo: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Ignition Residue ≤0.002% (as SO₄)
Assay 24.5 - 26.0 %
Residue on ignition (SO₄) Max. 0.002 %
Arsenic (As) Max. 0.00005 %
Iron (Fe) Max. 0.0001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0001 %
Free chlorine (Cl) Max. 0.0001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.0002 %
Sulfite (SO₃) Max. 0.0005 %
Vapor Pressure 7.93 psi ( 37.7 °C)