Tisk…
Kyselina chlorovodíková 20%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
5853.9025EA 0 CZK
5853.9025 5853.5000 5853.1000
Kyselina chlorovodíková 20%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Kyselina chlorovodíková
Vzorec: HCl
MW: 36.46 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011324
CAS číslo: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (titr.) Min. 20 %
Phosphate Max. 0.00005 %
Sulfate Max. 0.0001 %
Bromide Max. 0.005 %
As Max. 0.000001 %
Ni Max. 0.000002 %
PB Max. 0.000002 %
Al Max. 0.000005 %
Zn Max. 0.000005 %
Fe Max. 0.00002 %
Ca Max. 0.00005 %
NA Max. 0.00005 %